Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow Mouth Bottles
Marca: VITLAB™ 94689
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Frasco | |
Tapón de rosca | |
100 ml | |
LDPE |
95 mm | |
43 mm | |
Tapón de rosca y reborde alto | |
Esterilizable en autoclave |