missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-7 from Human.
Marca: enQuireBio™ QX42-10nmol
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
NP_001218 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
840 | |
10 nmol | |
Humano |
Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag. | |
CASP7 | |
ARNip | |
ICE-LAP3, CMH-1, CASP-7, MCH3, LICE2, CASP7 | |
Liofilizado. |