Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-7 from Human.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001218
Líneas celulares probadas Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen CASP7
ID de gen (Entrez) 840
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16059231
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QX42-2NMOL
2 nmol Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049231
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QX42-10NMOL
10 nmol Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001218
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
840
ICE-LAP3, CMH-1, CASP-7, MCH3, LICE2, CASP7
Liofilizado.
Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag.
CASP7
ARNip
Humano