Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
66.90€ - 206.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tranilast |
---|---|
CAS | 53902-12-8 |
Solubilidad | insoluble en agua |
Índice Merck | 9646 |
Punto de fusión | De 166,2 °C a 168,2 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17392481
|
Thermo Scientific™
468610010 |
1 g |
66.90€
1 g |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17302491
|
Thermo Scientific™
468610050 |
5 g |
206.00€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Tranilast | |
insoluble en agua | |
De 166,2 °C a 168,2 °C | |
327,33 | |
De color blanco a amarillo claro verdoso |
53902-12-8 | |
9646 | |
C18 H17 N O5 | |
Polvo cristalino |