Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Código de producto. 17302491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17302491 5 g 5 g
17392481 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17302491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468610050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranilast
CAS 53902-12-8
Cantidad 5 g
Solubilidad insoluble en agua
Índice Merck 9646
Punto de fusión De 166,2 °C a 168,2 °C
Fórmula molecular C18 H17 N O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,33
Forma física Polvo cristalino
Color De blanco a amarillo claro a verde