Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
Código de producto. p-8933013 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de frasco
Sonda de frasco de vacuna
Sonda para balas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16566810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer constantly monitors and displays current, minimum, and maximum temperatures.
  • Incluye certificado trazable al NIST de nuestro laboratorio de calibración (1750.01) acreditado por el A2LA para una calibración trazable por el NIST.
  • El mín./máx. se resetea de una sola tecla
  • Se puede utilizar tanto el sensor de temperatura interno como el externo
  • Fácilmente intercambiable entre °F y °C
  • El estado de la batería puede apreciarse con un solo vistazo
Especificaciones
Visualizar cotas 1/2 pulg
Desechables No
Poder de emisión desconocida
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,54 cm
Incluye Sonda, montaje para paredes, imán de montaje, tiras de montaje con de gancho y Velcro, montaje de cable (para sonda), soporte de sobremesa plegable, batería CR2032 y certificado trazable al NIST (con datos)
Longitud (métrico) 10,16 cm
Material Plastic
Modelo Sonda para balas
Tipo de sonda Sonda para balas
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 0,15 lb
Peso (métrico) 0,07 kg
Tipo de producto Termómetro digital
Almacenamiento de datos Ninguno
Longitud (imperial) 4 pulg
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura máxima 60 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50.0°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 140°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +60°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipo de control de temperatura
Batería, tipo 3 V CR2032
Exactitud ±0,5°C, de -20°C a 60°C; de lo contrario, ±1°C
Immersion Length Cable de 2,74 m (9 pies)
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 8,89 cm