Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Expanded-Range Thermometer
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
95.09€ - 112.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,7 x 7,6 x 2,5 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorios, plantas y campo |
Altura (imperial) | 1 pulg |
Altura (métrico) | 2,5 cm |
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12511546
|
Fisherbrand™
|
Celsius | De -40°C a +1200°C |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15283976
|
Fisherbrand™
|
Fahrenheit |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
- Range of Celsius model is -40° to +1200°C, range of Fahrenheit model is -40° to +2000°F
- Resolution: 1°
- Typical meter-only accuracy is ±(1°C + 1%) from 0 to 750°C
- Two probes allow simultaneous monitoring of two tests
- Three-position switch indicates probe 1, probe 2 or OFF
Información de órdenes
Dimensions (L x W x H): 5 x 3 x 1 in. (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Probe cable length: 15-077-10, -11: 4 ft. (1.2 m); 15-077-13: 32 ft. (10 m).
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Uso en laboratorios, plantas y campo | |
2,5 cm | |
48 pulg | |
Termopar de tipo K | |
4 oz | |
3 pulg | |
5 pulg | |
± 1°C |
12,7 x 7,6 x 2,5 cm | |
1 pulg | |
Batería de 9 V; cable de 4 m; dos sensores de tipo K con reborde de respuesta rápida para mediciones continuas de hasta +250°C y de hasta 300°C a corto plazo (para sustitución, solicite 15-077-45) | |
121,92 cm | |
1°C | |
113 g | |
Thermometer | |
9 V | |
7,6 cm |