Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Expanded-Range Thermometer
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Includes: Batería de9 V;cable de 4 metros; dos sensores de tipo K con reborde de respuesta rápida para mediciones continuas de hasta 250 °C y de hasta 300 °C de corto plazo (para sustitución, solicite 15-07745- )
Requires : Para mediciones de hasta 700 °C, utilice la sonda de accesorios de triple uso tipo K (15-078-2B)
Descripción
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
- El intervalo del modelo Celsius es -40 °C a +1200 °C
- Resolución: 1°
- La precisión típica del medidor es de ± (1 °C + 1 %), de 0 a 750 °C
- Dos sondas permiten la monitorización simultánea de dos pruebas
- El interruptor de tres posiciones indica sonda 1, sonda 2 o APAGADO
Información de órdenes
Dimensiones: 12,7 cm x 7,6 cm x 2,5 cm (L x An x Al). Longitud del cable de la sonda: 15-077-10, -11: 1,2 m; 15-077-13: 10 m
Certifications
Certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Uso en laboratorios, plantas y campo | |
2,5 cm | |
48 pulg | |
Termopar de tipo K | |
4 oz | |
3 pulg | |
5 pulg | |
− 40°C | |
9 V | |
7,6 cm |
12,7 x 7,6 x 2,5 cm | |
1 pulg | |
Batería de 9 V; cable de 4 m; dos sensores de tipo K con reborde de respuesta rápida para mediciones continuas de hasta +250°C y de hasta 300°C a corto plazo (para sustitución, solicite 15-077-45) | |
121,92 cm | |
1°C | |
113 g | |
Thermometer | |
1200°C | |
De -40°C a +1200°C | |
± 1°C | |
Celsius |