Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para drogas
Analice drogas comunes con estas columnas para GC y logre un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ 26AC497P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Analice anfetaminas, codeína, morfina y THC con un alto rendimiento y reproducibilidad mediante columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ para drogas.
Personalizado específicamente para drogas:- TRACE TR-DoA 5MS: Ampliamente utilizadas para el análisis y la determinación de una amplia gama de compuestos de interés toxicológico, incluidas las anfetaminas, la codeína y la morfina
- TRACE TR-DoA 35MS: Ideal para la determinación de carboxilo-THC debido a su mayor polaridad, lo que la convierte en la columna recomendada para su uso en los laboratorios de pruebas de drogas para la confirmación de THC
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
0,2 mm | |
0,2 mm | |
Trace™ TR-DoA 35 MS | |
GC/MS para anfetaminas, codeína y morfina | |
15 m |
G42 | |
TRACE | |
360/370 °C | |
0,33 µm |