Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para drogas
Analice drogas comunes con estas columnas para GC y logre un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
386.10€ - 410.02€
Especificaciones
Línea de productos | TRACE |
---|---|
Fase estacionaria | Trace™ TR-DoA 35 MS |
Tipo USP | G42 |
Temperatura máxima | 360/370 °C |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para anfetaminas, codeína y morfina |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10381015
|
Thermo Scientific™
26AC497P |
0,2 mm |
410.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10477514
|
Thermo Scientific™
26AF130P |
0,25 mm |
386.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Analice anfetaminas, codeína, morfina y THC con un alto rendimiento y reproducibilidad mediante columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ para drogas.
Personalizado específicamente para drogas:- TRACE TR-DoA 5MS: Ampliamente utilizadas para el análisis y la determinación de una amplia gama de compuestos de interés toxicológico, incluidas las anfetaminas, la codeína y la morfina
- TRACE TR-DoA 35MS: Ideal para la determinación de carboxilo-THC debido a su mayor polaridad, lo que la convierte en la columna recomendada para su uso en los laboratorios de pruebas de drogas para la confirmación de THC
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
TRACE | |
G42 | |
GC/MS para anfetaminas, codeína y morfina |
Trace™ TR-DoA 35 MS | |
360/370 °C | |
15 m |