Learn More
Epredia™ Cámara para muestras individuales Shandon™ TPX, tapones y tarjetas filtro
Para su uso con tarjetas de filtro blancas desechables para volúmenes de muestra de 0.5 ml como máximo y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra máximos de 0.4 ml o menos
55.15€ - 514.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11922355
|
Epredia™
5991022 |
Tarjetas de filtro blanco |
72.30€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12096669
|
Epredia™
A78710018 |
Cámara de muestras TPX |
514.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12066689
|
Epredia™
5991023 |
Filtros marrones |
55.15€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para su uso con filtros blancos desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.4 ml o menos
Cámara para muestras individuales TPX
- Reutilizable
- Esterilizable en autoclave
- Filtros desechables de alta absorbencia para uso con la cámara TPX
- No deben utilizarse con cámaras de muestras desechables Cytofunnel™