Learn More
Epredia™ Cámara para muestras individuales Shandon™ TPX, tapones y tarjetas filtro
Para su uso con tarjetas de filtro blancas desechables para volúmenes de muestra de 0.5 ml como máximo y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra máximos de 0.4 ml o menos
Marca: Epredia™ 5991022
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Para su uso con filtros blancos desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml y filtros marrones desechables para volúmenes de muestra de hasta 0.4 ml o menos
Cámara para muestras individuales TPX
- Reutilizable
- Esterilizable en autoclave
- Filtros desechables de alta absorbencia para uso con la cámara TPX
- No deben utilizarse con cámaras de muestras desechables Cytofunnel™
Especificaciones
Tarjetas de filtro blanco | |
Sí | |
Cámara de muestras, tapones, tarjeta de filtro | |
0,5 mL |