Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
Marca: Kartell™ 0133600
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido.Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
- Perfil bajo
- Base circular
- Buena resistencia química
- Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
±10 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
10 ml | |
Productos alimenticios | |
263 mm |
50 ml | |
170 °C | |
Cilíndrico | |
Circular | |
Probeta de medición graduada |