Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
Marca:  Kartell™ 0133700
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10315731
  • 77.90€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido.Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Perfil bajo
  • Base circular
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
±10 ml
Esterilizable en autoclave
Cilíndrico
Circular
Probeta de medición graduada
100 ml
170 °C
Productos alimenticios
302 mm