Learn More
Kartell™ Medida cónica de PMP graduado, 250 ml
Facilitan el vertido y no disminuyen significativamente la precisión de la medición. Las medidas cónicas graduadas Kartell™ ofrecen la capacidad de mezclar soluciones dentro de la propia medida.
Marca: Kartell™ 0142300
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Base amplia para una mayor estabilidad
- Adecuada para aplicaciones con alimentos