Learn More
Kartell™ Medidas cónicas graduadas de PMP (TPX™)
Facilitan el vertido y no disminuyen significativamente la precisión de la medición. Las medidas cónicas graduadas Kartell™ ofrecen la capacidad de mezclar soluciones dentro de la propia medida.
Marca:  Kartell™ 0142400
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10060941
  • 123.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Base amplia para una mayor estabilidad
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
10 ml
Cilíndrico
Ancha
Probeta de medición graduada
Paquete de 8
170 °C
Productos alimenticios
183 mm