Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
Marca: Brady™ 114822
Detalles adicionales : Peso : 0.14970kg
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
100/paquete | |
3 x 1,9 in. (W x H) | |
-40°C a +100°C | |
0,102 mm | |
48,26 x 76,20 mm | |
48,26 mm |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-422) | |
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
Rectángulo | |
76,2 x 48,2 mm (An x Al) | |
0,004 in | |
79,38 mm | |
76,20 mm |