Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
52.80€ - 146.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Homologado por UL; con aprobación CSA |
---|---|
Descripción | Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Satinado |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11543924
|
Brady™
114707 |
Ancho × Alto: 25,4 mm x 15,2m | 15,24 m x 25,4 mm (50 pies x 1 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11593964
|
Brady™
114753 |
Ancho × Alto: 38,1 mm x 15,2m | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1,5 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11548614
|
Brady™
115138 |
Ancho × Alto: 9,5 mm x 15,2m | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,375 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11509453
|
Brady™
104281 |
Ancho × Alto: 12,06 mm x 15,2m | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,475 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11529463
|
Brady™
104293 |
Ancho × Alto: 12,7 mm x 15,2m | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11558614
|
Brady™
115139 |
Ancho × Alto: 15,8 mm x 15,2m | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,625 pulg.) | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11727274
|
Brady™
114803 |
38,1 x 19 mm (An x Al) | 1,5 x 0,75 in. (W x H) | 250 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11767104
|
Brady™
114822 |
76,2 x 48,2 mm (An x Al) | 3 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11751715
|
Brady™
114833 |
38,1 x 19 mm (An x Al) | 1,5 x 0,75 in. (W x H) | 500 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Spezifikation
Homologado por UL; con aprobación CSA | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
-40°C a +100°C | |
0,102 mm |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-422) | |
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
0,004 in |