Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
Marca: Brady™ 104281
Detalles adicionales : Peso : 0.12020kg
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
Ancho × Alto: 12,06 mm x 15,2m | |
0,004 in | |
15,24 m |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-422) | |
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,475 pulg.) | |
-40°C a +100°C | |
0,102 mm | |
12,70 mm |