missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Topoisomerase II α Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Topoisomerase II α Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.

184.00€ - 586.50€

Especificaciones

Antígeno Topoisomerase II alpha Ab-1
Concentración 1mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12682807
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-117-P0
Concentrated 100 μL
184.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12692807
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-117-P1
Concentrated 500 μL
492.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12602817
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-117-P1ABX
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12672807
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-117-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12612817
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-117-PABX
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description

Description

Topo IIα plays important roles in synthesis and transcription of DNA as well as chromosomal segregation during mitosis. It is reported to be a sensitive and specific marker of late S-, G2- & M-phases in transformed and developmentally regulated normal cells. Note that Ki67/M1B1 is also present in G1-phase. Topo IIα is also implicated in drug resistance of tumor cells.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: aa 1513-1530

Immunogen: A synthetic peptide, corresponding to aa 1513-1530 (RAKKPIKYLEESDEDDLF) from the C-terminus of human topoisomerase IIα

Molecular Weight: 170kDa

Positive Control: Raji cells or any exponentially growing cultured human cells

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

  • Immunohistochemistry
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Specifications

Specifications

Topoisomerase II alpha Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
DNA Repair
A synthetic peptide, corresponding to aa 1513-1530 (RAKKPIKYLEESDEDDLF) from the C-terminus of human topoisomerase IIalpha
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates