missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOP2A Mouse anti-Human, Clone: 1E12B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TOP2A |
---|---|
Clon | 1E12B3 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828515
|
Proteintech
66541-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818515
|
Proteintech
66541-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Topo II alpha plays important roles in synthesis and transcription of DNA as well as chromosomal segregation during mitosis. It is reported to be a sensitive and specific marker of late S-, G2 and M-phases in transformed and developmentally regulated normal cellsTopo II alpha is also implicated in drug resistance of tumor cells.Especificaciones
TOP2A | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA topoisomerase 2 alpha, TOP2, TOP2A, TP2A | |
TOP2A | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1E12B3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P11388 | |
7153 | |
TOP2A Fusion Protein Ag19551 | |
Primary | |
-20°C | |
TOP2A |