Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Se suministra con una eficiencia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN superhelicoidal, que resulta idóneo para la clonación de alta eficiencia y la propagación de plásmidos.
Marca:  Invitrogen™ C66411
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10768814
  • 598.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Proporciona una replicación estable de plásmidos de alto número de copias.
  • hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
  • mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
  • lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
  • endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores gracias a la eliminación de la digestión inespecífica con endonucleasa I
  • recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
  • Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Aplicaciones:
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
Kit de electroporador
Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄µg)
Yes (Streptomycin)
Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
No
Tubo
10 x 100 μl
No
• 10 x 100 μL TOP10 Electrocomp E. coli
• 50 μL pUC19 vector (10 pg/μL)
Store at –80°C.
• 15 mL S.O.C. Medium
Store at room temperature.
No es adecuado para clonar ADN inestable
No compatible con alto rendimiento (manual)
No es adecuado para preparar ADN no metilado
Dry Ice
E. coli
Electrocomp™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.