Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Se suministra con una eficiencia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN superhelicoidal, que resulta idóneo para la clonación de alta eficiencia y la propagación de plásmidos.
Marca: Invitrogen™ C66424
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Permiten la replicación estable de plásmidos de número de copias alto.
- hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR.
- mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas.
- lacZΔM15 para el cribaje de color azul/blanco de clones recombinantes.
- endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores debido a la eliminación de la digestión inespecífica por parte de endonucleasa I.
- recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado.
- Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Aplicaciones:
Clonación, transformación
Especificaciones
Clonación de alta eficacia y propagación de plásmidos | |
Contiene suficientes células electrocompetentes para 75 x 40μL rxns o 150 x 20μL rxns | |
30 x 100 μl |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.