Learn More
TOMM40 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 5E2C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66658-1-IG-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16828745
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TOMM40 is the channel-forming subunit of the translocase of the mitochondrial outer membrane complex that is essential for protein import into mitochondria.
Especificaciones
Especificaciones
TOMM40
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O96008, Q75Q40, Q9QYA2
Tomm40
TOMM40 Fusion Protein Ag13065
20 μL
Primary
Human, Porcine, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
5E2C5
Unconjugated
TOMM40
C19orf1, D19S1177E, p38.5, PER EC1, PEREC1, Protein Haymaker, TOM40, TOMM40
Mouse
Protein G
RUO
102165927, 10452, 308416, 53333
-20°C