Learn More
TOMM40 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 5E2C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TOMM40 |
---|---|
Clon | 5E2C5 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828745
|
Proteintech
66658-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818745
|
Proteintech
66658-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TOMM40 is the channel-forming subunit of the translocase of the mitochondrial outer membrane complex that is essential for protein import into mitochondria.Especificaciones
TOMM40 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C19orf1, D19S1177E, p38.5, PER EC1, PEREC1, Protein Haymaker, TOM40, TOMM40 | |
Tomm40 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
5E2C5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Porcine, Rat | |
O96008, Q75Q40, Q9QYA2 | |
102165927, 10452, 308416, 53333 | |
TOMM40 Fusion Protein Ag13065 | |
Primary | |
-20°C | |
TOMM40 |