Learn More
TOE1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C10H7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 67829-1-IG-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00020kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17201486
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The TOE1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human TOE1. This antibody recognizes human antigen. The TOE1 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
TOE1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, ELISA
2C10H7
Unconjugated
150 μL
114034