Learn More
TOE1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C10H7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno TOE1
Clon 2C10H7
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17201486
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
67829-1-IG-150UL
150 μL
349.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-12-2022
para ver el stock
17211486
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
67829-1-IG-20UL
20 μL
129.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-12-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
The TOE1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human TOE1. This antibody recognizes human antigen. The TOE1 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
TOE1
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human
Primary
2C10H7
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
114034