Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
Reactivo de etiquetado cero TMTpro™
Marca: Thermo Scientific™ A44518
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El reactivo de etiqueta TMTpro Zero Thermo Scientific funciona como etiqueta «ligera» para la cuantificación de péptidos a nivel MS para la optimización del método o para su uso con el juego de reactivos de etiqueta TMTpro 16plex.
Las características del reactivo de etiqueta Zero TMTpro incluyen:
• Económico: la versión «ligera» puede utilizarse para la optimización y como método de desarrollo de muestras etiquetadas con TMTpro
• Eficiente: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
Los reactivos de etiquetas TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de las muestras sin comprometer la identificación ni la cuantificación de las proteínas. La estructura de la etiqueta TMTpro se parece a la de la etiqueta TMT en que las etiquetas siguen siendo isobáricas y aminorreactivas, pero difieren en la región más larga del espaciador y en la región indicadora de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación de MS/MS, cada etiqueta TMTpro genera una masa informadora única (es decir, una TMTpro 126-134Da) en la región de masa baja del espectro de MS/MS de alta resolución, que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas. El reactivo de etiqueta TMTpro Zero es una versión «ligera» de la etiqueta TMTpro que puede utilizarse para el desarrollo de métodos o junto con el conjunto o subconjunto de reactivos «pesados» TMTpro.
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna de LC recomendada para la fuente de Nanospray Flex es la columna de LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ref. ES802 o ES803).
Estos productos están sujetos a una licencia de etiqueta de uso limitado.
Especificaciones
Reactivo de etiquetado TMTpro™ Zero, 1 x 5 mg | |
TMT™ | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
péptidos | |
Espectrometría de masas | |
1 x 5 mg |
Espectrómetro de masas | |
Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C). | |
Hielo seco | |
Péptido | |
Etiquetado de proteínas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.