Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
Reactivo de etiquetado cero TMTpro™
214.00€ - 273.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
---|---|
Línea de productos | TMT™ |
Etiqueta o tinte | Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Material de partida | péptidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822583
|
Thermo Scientific™
A44519 |
5 x 0,5 mg |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16594150
|
Thermo Scientific™
A44518 |
1 x 5 mg |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las características del reactivo de etiqueta Zero TMTpro incluyen:
- Económico: la versión «ligera» de puede usarse para la optimización y como método de desarrollo de muestras etiquetadas con TMTpro
- Eficiente: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
- Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
Los reactivos de etiquetas TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de las muestras sin comprometer la identificación ni la cuantificación de las proteínas. La estructura de la etiqueta TMTpro se parece a la de la etiqueta TMT en que las etiquetas siguen siendo isobáricas y aminorreactivas, pero difieren en la región más larga del espaciador y en la región indicadora de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación MS/MS, cada etiqueta TMTpro genera una masa indicadora única (es decir, TMTpro 126-134Da) en la región de masa baja del espectro MS/MS de alta resolución que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas. El reactivo de etiqueta TMTpro Zero es una versión «ligera» de la etiqueta TMTpro que puede utilizarse para el desarrollo de métodos o junto con el conjunto o subconjunto de reactivos «pesados» TMTpro.
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna de LC recomendada para la fuente de Nanospray Flex es la columna de LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de cat. 164942 o 164939). Para la fuente el EASY-Spray, la columna de LC recomendada es la columna de LC C18 EASY-Spray (n.º de cat. ES802 o ES803)
Estos productos están sujetos a una licencia de etiqueta de uso limitado.
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
péptidos | |
Espectrometría de masas |
TMT™ | |
Hielo seco | |
Péptido | |
Etiquetado de proteínas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.