missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMEM27 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM27 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818924
|
Proteintech
19207-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808924
|
Proteintech
19207-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TMEM27 (Transmembrane protein 27) is also named as collectrin and Belongs to the TMEM27 family. It is a stimulator of beta cell replication and a membrane protein cleaved and shed by pancreatic beta cells that has been proposed as a beta cell mass biomarker. Western blot analysis of mouse collecting duct cell lines detected Tmem27 at an apparent molecular mass of 32 kDa. TMEM27 is an N-glycosylated protein and forms dimers, with MW of 64-75 kDa.Especificaciones
TMEM27 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9ESG4, Q9HBJ8 | |
57393, 57394 | |
TMEM27 Fusion Protein Ag7668 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM27 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ACE2, Collectrin, NX 17, NX17, TMEM27, transmembrane protein 27 | |
TMEM27 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |