Learn More
TMEM173/STING Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Clone: 7K7, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
149.00€ - 439.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM173/STING |
---|---|
Clon | 7K7 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17221546
|
Proteintech
80165-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17211546
|
Proteintech
80165-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TMEM173, also named as ERIS, MITA, STING and MPYS, is a facilitator of innate immune signaling that promotes the production of type I IFN (IFN-alpha and IFN-beta). TMEM173 mediates death signaling via activation of the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway.
Especificaciones
TMEM173/STING | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
Primary |
7K7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
340061 |