Learn More
Abnova™ TLN1 (Human) Recombinant Protein
Human TLN1 partial ORF (AAH42923.1, 1052 a.a. - 1424 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00007094-Q07.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044895
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: SALSVVQNLEKDLQEVKAAARDGKLKPLPGETMEKCTQDLGNSTKAVSSAIAQLLGEVAQGNENYAGIAARDVAGGLRSLAQAARGVAALTSDPAVQAIVLDTASDVLDKASSLIEEAKKAAGHPGDPESQQRLAQVAKAVTQALNRCVSCLPGQRDVDNALRAVGDASKRLLSDSLPPSTGTFQEAQSRLNEAAAGLNQAATELVQASRGTPQDLARASGRFGQDFSTFLEAGVEMAGQAPSQEDRAQVVSNLKGISMSSSKLLLAAKALSTDPAAPNLKSQLAAAARAVTDSINQLITMCTQQAPGQKECDNALRELETVRELLENPVQPINDMSYFGCLDSVMENSKVLGEAMTGISQNAKNGNLPEFGD
Especificaciones
Especificaciones
AAH42923.1
talin 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TLN1
GST
7094
Wheat germ expression system
10 μg
ILWEQ, KIAA1027, TLN
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer