Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PTFE hidrófilos resistentes.
Marca: Thermo Scientific™ 42213-NPL
316.85 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna.
Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa de PTFE hidrófilos Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas.
Estos filtros se utilizan para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes, sin la necesidad de prehumedecer la membrana. También se pueden filtrar soluciones acuosas sin prehumedecerlas.
Dado su diseño robusto, que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
Prácticos y fáciles de utilizar
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. | |
Filtros de jeringa de PTFE (hidrófilos) Titan3 0,2 µm, 17 mm, 200/paq. | |
PTFE (hidrófobo) | |
0,2 μm | |
Filtración de muestras: Soluciones agresivas orgánicas, altamente básicas o calientes, protectores de transductor; soluciones acuosas después de la prehumectación con alcohol | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
No | |
Titan3 | |
17 mm |
Verde | |
Sí | |
PTFE (hidrófilo) | |
No estéril | |
< 35 μL | |
200/paq. | |
115 psi | |
Filtro de jeringa | |
17 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.