Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PTFE hidrófilos resistentes.
253.07€ - 335.18€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520.
Desechables
Material PTFE (hidrófobo)
Material (membrana) PTFE (hidrófilo)
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16227311
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
42213-NPL
0,2 μm 17 mm
335.18€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15217498
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
44513-NPL
0,45 μm 17 mm
335.18€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15227498
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
44525-NPL
0,45 μm 30 mm
253.07€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15207498
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
42225-NPL
0,2 μm 30 mm
253.07€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna.
Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa de PTFE hidrófilos Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas.
Estos filtros se utilizan para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes, sin la necesidad de prehumedecer la membrana. También se pueden filtrar soluciones acuosas sin prehumedecerlas.
Dado su diseño robusto, que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.
Rendimiento excepcional
  • Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
  • Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
  • El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
  • El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
  • Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
  • Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
Prácticos y fáciles de utilizar
  • La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
  • Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
  • Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
  • Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520.
PTFE (hidrófobo)
No estéril
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen
Titan3
PTFE (hidrófilo)
Filtración de muestras: Soluciones agresivas orgánicas, altamente básicas o calientes, protectores de transductor; soluciones acuosas después de la prehumectación con alcohol
No
Filtro de jeringa
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.