Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de GMF (microfibra de vidrio) para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos resistentes filtros de jeringa de GMF (microfibra de vidrio).
Marca: Thermo Scientific™ 40725-GM
187.09 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas. Los filtros de jeringa de GMF (microfibra de vidrio) Titan3 suelen utilizarse para el análisis de disoluciones. También son adecuados para aplicaciones de filtrado general.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. | |
Filtro de jeringa de GMF (microfibra de vidrio) Titan3 de 0,7 µm, 30 mm, 100/paq. | |
Microfibra de vidrio | |
0,7 μm | |
Filtración de muestras: ensayo de disolución; uso general | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
210 psi | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Ámbar | |
Sí | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
< 157 μL | |
No | |
Titan3 | |
< 137 μL (retención) | |
30 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.