Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de GMF (microfibra de vidrio) para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos resistentes filtros de jeringa de GMF (microfibra de vidrio).
209.20€ - 214.83€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Microfibra de vidrio |
Material (membrana) | Microfibra de vidrio |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13416786
|
Thermo Scientific™
40725-GM |
0,7 μm | 30 mm |
209.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13406786
|
Thermo Scientific™
41225-GM |
1,2 μm | 30 mm |
210.33€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13426906
|
Thermo Scientific™
42725-GM |
3,1 μm | 30 mm |
214.83€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas. Los filtros de jeringa de GMF (microfibra de vidrio) Titan3 suelen utilizarse para el análisis de disoluciones. También son adecuados para aplicaciones de filtrado general.
Con un diseño robusto que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
< 157 μL | |
No | |
Titan3 | |
< 137 μL (retención) | |
30 mm |
Sí | |
Microfibra de vidrio | |
Filtración de muestras: ensayo de disolución; uso general | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
210 psi | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.