Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de jeringa de HPLC Titan2™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
17 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- La carcasa codificada por colores facilita la identificación de la membrana
- La mayoría de los filtros de 30 mm incluyen un prefiltro de vidrio de 1 micrómetro
- Para volúmenes de muestra de 2 ml a 100 ml
- Volumen retenido de < 115 μl
- Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C(totalmente esterilizables en autoclave a 125 °C durante 15 minutos)
- La presión de funcionamiento máxima es de aproximadamente 100 psi
Especificaciones
Especificaciones
Color | Morado |
Material (membrana) | Nailon |
Tamaño de poro | 0,20 μm |
N.º por caja | 500 |
Línea de productos | Titan3 |
Diámetro (métrico) | 30 mm |
Título del producto
Thermo Scientific™ Filtros de jeringa de HPLC Titan2™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido