Learn More
TIPIN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11972-2-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819403
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
TIPIN
Polyclonal
Unconjugated
TIPIN
TIMELESS interacting protein, TIPIN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54962
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BVW5
TIPIN
TIPIN Fusion Protein Ag2595