Learn More
TIPIN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno TIPIN
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819403
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11972-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16809403
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11972-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
TIPIN
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BVW5
54962
TIPIN Fusion Protein Ag2595
Primary
-20°C
TIPIN
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TIMELESS interacting protein, TIPIN
TIPIN
IgG
Antigen Affinity Chromatography