Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Alkalinity-Test Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
Marca: Lovibond™ 515570BT
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Intervalo: de 20 a 800 mg/l y de 0,4 a 16 mmol/l
- Parámetro: Alcalinidad total
- Método: Método de prueba de velocidad
- Los reactivos en comprimido tienen una vida útil mínima de 5 años
- El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
- Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
- Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
- El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
- Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
- Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
- No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
- Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría | |
100 comprimidos | |
Método de prueba de velocidad |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
De 20 a 800 mg/l y de 0,4 a 16 mmol/l | |
Comprimidos de pruebas de alcalinidad |