Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Alkalinity-Test Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
37.60€ - 80.20€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Reactivos en comprimidos para fotometría |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
temp | De 20 a 800 mg/l y de 0,4 a 16 mmol/l |
Método de prueba | Método de prueba de velocidad |
Tipo | Comprimidos de pruebas de alcalinidad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15341855
|
Lovibond™
515571BT |
250 comprimidos |
80.20€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15331855
|
Lovibond™
515570BT |
100 comprimidos |
37.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Range: 20 to 800mg/L and 0.4 to 16mmol/L
- Parameter: Total alkalinity
- Method: Speed test method
- Tablet reagents have a minimum 5 year shelf life
- New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
- With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
- Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
- Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
- ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
- Simple, time-saving and practical
- There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
- Safety data sheets are available for all reagents
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría | |
De 20 a 800 mg/l y de 0,4 a 16 mmol/l | |
Comprimidos de pruebas de alcalinidad |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
Método de prueba de velocidad |