Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
1837.09€ - 3726.17€
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17268510
|
3M™ MonitorMark™
7000001890 |
10 °C |
1837.09€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17278510
|
3M™ MonitorMark™
7000001929 |
22 °C |
3726.17€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Especificaciones
500/caja | |
48 horas |