Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
Marca:  3M™ MonitorMark™ 7000001929
Detalles adicionales : Peso : 0.48500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17278510
  • 3726.17€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solución económica para controlar la exposición del producto a temperaturas superiores al límite especificado durante un periodo de 48 horas.
  • Con dorso autoadhesivo para facilitar la fijación al embalaje secundario.
  • Resultados visuales de fácil interpretación.
  • Los resultados indican tanto la exposición como el tiempo relativo durante el cual se produjo la exposición.
  • La tira de activación de película extraíble inicia el proceso de monitorización a petición del usuario para mayor precisión.
Especificaciones
Especificaciones
500/caja
48 horas
72 °F
22 °C
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali