Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
2287.69€ - 2718.90€
Especificaciones
Incluye | 500/caja |
---|---|
Longitud (imperial) | 3,74 in |
Longitud (métrico) | 95 mm |
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17213744
|
3M™ MonitorMark™
7000144897 |
5 °C |
2718.90€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17223744
|
3M™ MonitorMark™
7000144901 |
31 °C |
2287.69€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Especificaciones
500/caja | |
3,74 in | |
95 mm |