Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
Marca:  3M™ MonitorMark™ 7000144901
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17223744
  • 2287.69€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solución económica para controlar la exposición del producto a temperaturas superiores al límite especificado durante un periodo de 48 horas.
  • Con dorso autoadhesivo para facilitar la fijación al embalaje secundario.
  • Resultados visuales de fácil interpretación.
  • Los resultados indican tanto la exposición como el tiempo relativo durante el cual se produjo la exposición.
  • La tira de activación de película extraíble inicia el proceso de monitorización a petición del usuario para mayor precisión.
Especificaciones
Especificaciones
500/caja
95 mm
88 °F
3,74 in
Tiempo de grabación de 1 semana
31 °C