Learn More
Thermo Scientific™ TX-100/100S Clinical Swinging Bucket Rotor Adapters
Adapters for TX-100S Clinical Rotor and TX-100 Clinical Rotor
Marca: Thermo Scientific™ 11172287
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Adapters for TX-100S Clinical Rotor and TX-100 Clinical Rotor
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
3 mL | |
Adaptador de tubo de sangre para rotor basculante de centrífuga de 3 ml |
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3 ml | |
Rotor de cubeta basculante clínico TX-100 and TX-100S |