Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor con cestillo basculante TX-100/100S
Código de producto. p-4656373 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2 ml
3 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
11611750 3 mL cada uno
11621750 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11611750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11172287
Adaptadores para rotores clínicos TX-100S y TX-100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Tubo para recogida de muestras de sangre de 3 ml
Capacidad 3 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor de cestillos oscilantes clínicos TX-100 y TX-100S