Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless FocusLiner (For Use with 70mm Needle)
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
64.00€ - 255.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 105 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aguja de 70 mm |
Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12933981
|
Trajan Scientific and Medical™
092045 |
5/paq. |
255.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12943981
|
Trajan Scientific and Medical™
09204501 |
1 unidad |
64.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Especificaciones
105 mm | |
5 mm | |
GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Aguja de 70 mm | |
8 mm |