Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless FocusLiner (For Use with 70mm Needle)
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09204501
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12943981
  • 64.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Aguja de 70 mm
1 unidad
5 mm
GC Trace y Focus de Thermo Scientific
FocusLiner sin divisiones del revestimiento de entrada para GC
105 mm
8 mm