Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica TMT10plex™
Para análisis de expresión de proteínas cuantitativa multiplex mediante espectrometría de masas
Marca: Thermo Scientific™ 90309
Detalles adicionales : Peso : 0.00016kg
Descripción
TMT10plex Isobaric Label Reagents and Kits contain ten isobaric compounds with the same mass and chemical structure (i.e., isotopomeric) composed of an amine-reactive NHS-ester group, a spacer arm, and a mass reporter. Up to ten different peptide samples prepared from cells or tissues can be labeled in parallel and then combined for analysis. For each sample, a unique reporter mass (i.e., TMT10 126-131 Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum is used to measure relative protein expression levels during peptide fragmentation and tandem mass spectrometry.
Características:- Potente: El análisis simultáneo de MS de varias muestras aumenta el rendimiento de las muestras y permite la cuantificación relativa de hasta diez muestras diferentes derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos.
- Coherente: Gracias a que se mantiene la misma estructura y el mismo rendimiento de los reactivos TMTzero™, TMTduplex™, TMTsexplex™ y TMT10plex™, se posibilita una transición eficiente del desarrollo de métodos a la cuantificación multiplex, lo que permite la investigación de los descubrimientos de bioetiquetadores en plataformas y conjuntos de datos
- Fiable: A partir de una mayor capacidad para multiplexar se reduce la falta de valores cuantitativos entre las muestras y aumenta la fiabilidad de las réplicas.
- Eficaz: Los reactivos activados por el éster NHS garantizan un etiquetado eficaz de todos los péptidos, independientemente de la especificidad de la secuencia de proteínas o de la enzima proteolítica.
- Compatible: El sistema está optimizado para su uso con plataformas de Thermo Scientific MS/MS de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive, Orbitrap Elite&Trade y Orbitrap Fusion™ Tribrid™ con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer™ 1.4
Especificaciones
TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 8 x 0.2 mg | |
Juego de reactivos de etiquetas isobáricas | |
• Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–126 • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–127N • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–127C • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–128N • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–128C • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–129N • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–129C • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–130N • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–130C • Reactivo de etiquetado 8 x 0,2 mg TMT10–131 Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). |
|
Hielo seco | |
Espectrometría de masas | |
8 x 0.2 mg |
Espectrómetro de masas | |
TMT10plex™ | |
Etiqueta química de masa en tándem | |
péptidos | |
Etiquetado de péptidos |